Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0253-25G
TCIAE0253-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAE0253-25G
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97.0% (par GC)
3-Ethoxysalicylaldehyde


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Numéro MDL: MFCD00003323
Numéro CAS: 492-88-6
EINECS: 207-765-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f13ee67ad93d050acc2acdedad235d04bbe8ba7&vid=4f13ee67ad93d050acc2acdedad235d04bbe8ba7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité