Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bemegride, 4-Ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione

E0284-10G
TCIAE0284-10GEA 270 EUR InStock
TCIAE0284-10G
4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione ≥98.0% (par GC)
4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione


Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006673
Numéro CAS: 64-65-3
EINECS: 200-588-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01027
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9e86943e2cd67c260162ccb4b71711350a92c5&vid=db9e86943e2cd67c260162ccb4b71711350a92c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité