Ethylenediamine-N,N'-diacetic-N,N'-dipropionic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: EDDADP
E0288-1G
TCIAE0288-1GEA 121 EUR InStock
TCIAE0288-1G
Ethylenediamine-N,N'-diacetic-N,N'-dipropionic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediamine-N,N'-diacetic-N,N'-dipropionic acid hydrate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₈
MW: 320,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002768
Numéro CAS: 32701-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité