Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0519-5G
TCIAE0519-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAE0519-5G
Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)
Ethyldiphenylphosphine


Formule: C₁₄H₁₅P
MW: 214,24 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00015170
Numéro CAS: 607-01-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dcd13d76f2ba9a5106e2afdcded1d833649d3b1&vid=9dcd13d76f2ba9a5106e2afdcded1d833649d3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité