Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethylheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0780-5G
TCIAE0780-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAE0780-5G
N-Ethylheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Ethylheptylamine


Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00049012
Numéro CAS: 66793-76-8
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité