Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Eicosanethiol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Icosyl Mercaptan, Eicosyl Mercaptan

E0832-5G
TCIAE0832-5GEA 271 EUR InStock
TCIAE0832-5G
1-Eicosanethiol ≥95.0% (par GC)
1-Eicosanethiol


Formule: C₂₀H₄₂S
MW: 314,62 g/mol
Point d'ébullition: 389°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779406
Numéro CAS: 13373-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité