Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one, 5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine, 5-[(4-Ethylphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, 10058-F4

E0959-25MG
TCIAE0959-25MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0959-25MG
(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine ≥97.0% (par HPLC)
(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine
This product is unavailable in the U.S.


Formule: C₁₂H₁₁NOS₂
MW: 249,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00758517
Numéro CAS: 403811-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657232edb007770edcc2199d5e2274dc33a14e12&vid=9de90cad7581794c8fffd236640841141966f3b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 5.80 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité