Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene

E1078-1G
TCIAE1078-1GEA 173 EUR InStock
TCIAE1078-1G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene ≥98.0% (par GC)
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene


Formule: C₈H₃F₃
MW: 156,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458177
Numéro CAS: 158816-55-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.4720 to 1.4760

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité