Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetylene

E1349-1G
TCIAE1349-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAE1349-1G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene


Formule: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD08059511
Numéro CAS: 143874-13-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité