Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Ethylenebis(maleamic acid) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2Z,2'Z)-4,4'-(1,2-Ethanediyldiimino)bis[4-oxo-2-butenoic acid]

E1399-1G
TCIAE1399-1GEA 124 EUR InStock
TCIAE1399-1G
N,N'-Ethylenebis(maleamic acid) ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Ethylenebis(maleamic acid)


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₆
MW: 256,21 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro CAS: 7126-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Water max. 3.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité