Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0272-100MG
TCIAF0272-100MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0272-100MG
3-Fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Fluoro-L-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,1796 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066450
Numéro CAS: 19883-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef50b148b89a7d0c7c0be957a5345bebc1e9b0d&vid=4ef50b148b89a7d0c7c0be957a5345bebc1e9b0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=2, 1mol/L HCl) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité