Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nα-Fmoc-L-glutamine, Nɑ-Fmoc-L-glutamine, Fmoc-Gln-OH

F0308-5G
TCIAF0308-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF0308-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamine ≥98.0% (par HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamine


Formule: C₂₀H₂₀N₂O₅
MW: 368,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037137
Numéro CAS: 71989-20-3
EINECS: 276-254-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité