Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-formylphénoxy)acétique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid

F0319-25G
TCIAF0319-25GEA 183 EUR InStock
TCIAF0319-25G
Acide (4-formylphénoxy)acétique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (4-formylphénoxy)acétique


Formule: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00016613
Numéro CAS: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité