1,1'-Ferrocenediboronic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Diborono-Ferrocene
F0664-1G
TCIAF0664-1GEA 101 EUR InStock
TCIAF0664-1G
1,1'-Ferrocenediboronic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
1,1'-Ferrocenediboronic acid
Formule: C₁₀H₁₂B₂FeO₄
MW: 273,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799542
Numéro CAS: 32841-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité