Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium ≥85.0% (par HPLC et méthode UV) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
F0718-5G
TCIAF0718-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF0718-5G
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium ≥85.0% (par HPLC et méthode UV) pour recherche biochimique
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MW: 808,86 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013053
Numéro CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 14,03941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b35ab1a8cb35a06b8aa8c8cf238ad66dff84c4f9&vid=a99ca0ee484f082dcc50208c69fd89f2e54b48a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Lambda max. 622.0 to 626.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité