Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Fluorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0968-200MG
TCIAF0968-200MGEA 146 EUR InStock
TCIAF0968-200MG
2-(4-Fluorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Fluorophenyl)-4,5-diphenylimidazole


Formule: C₂₁H₁₅FN₂
MW: 314,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00389667
Numéro CAS: 2284-96-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 254.0 to 258.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité