Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Fluoro-N-phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4'-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

F1070-200MG
TCIAF1070-200MGEA 117 EUR InStock
TCIAF1070-200MG
5'-Fluoro-N-phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4'-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5'-Fluoro-N-phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4'-amine


Formule: C₂₄H₁₈FN
MW: 339,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD27952903
Numéro CAS: 1228153-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité