Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gentiobiose ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: β-D-Gentiobiose, β-Gentiobiose

G0026-100MG
TCIAG0026-100MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAG0026-100MG
Gentiobiose ≥96.0% (par HPLC)
Gentiobiose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198056
Numéro CAS: 554-91-6
EINECS: 209-074-0
Merck Index: 14,04396
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +10.5 deg (C=4, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité