Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-DL-Trp-OH

G0190-100MG
TCIAG0190-100MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAG0190-100MG
Glycyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Glycyl-DL-tryptophan


Formule: C₁₃H₁₅N₃O₃
MW: 261,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022767
Numéro CAS: 2189-26-6
EINECS: 218-581-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=2, 5mol/L HCL)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité