Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GlcNAc-β-(1-3)[Neu5Ac-α-(2-6)]GalNAc-α-pNP ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0378-2MG
TCIAG0378-2MGEA 517 EUR InStock
TCIAG0378-2MG
GlcNAc-β-(1-3)[Neu5Ac-α-(2-6)]GalNAc-α-pNP ≥97.0% (par HPLC)
GlcNAc-beta-(1-3)[Neu5Ac-alpha-(2-6)]GalNAc-alpha-pNP


Formule: C₃₃H₄₈N₄O₂₁
MW: 836,75 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1858223-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité