Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Glycolyl-D-mannosamine Pentaacetate ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac5ManNGc

G0463-100MG
TCIAG0463-100MGEA 311 EUR InStock
TCIAG0463-100MG
N-Glycolyl-D-mannosamine Pentaacetate ≥93.0% (par HPLC)
N-Glycolyl-D-mannosamine Pentaacetate


Formule: C₁₈H₂₅NO₁₂
MW: 447,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 258824-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b04aa6305c5f064aa29bfd5dd63c5fc4eebff35&vid=1b04aa6305c5f064aa29bfd5dd63c5fc4eebff35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.80 to 3.40 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité