Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α,α',α',α'-Hexachloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexachloro-p-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexachloro-p-xylene

H0064-25G
TCIAH0064-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH0064-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexachloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexachloro-p-xylène


Formule: C₈H₄Cl₆
MW: 312,84 g/mol
Point d'ébullition: 312°C
Point de fusion: 110 °C
Densité: 1,743 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000791
Numéro CAS: 68-36-0
EINECS: 200-686-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8168819559b5fda445152d04bd169afb50235db2&vid=8168819559b5fda445152d04bd169afb50235db2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité