Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethanol-4-propanolpiperidine

H0360-25G
TCIAH0360-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAH0360-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine


Formule: C₁₀H₂₁NO₂
MW: 187,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047481
Numéro CAS: 19780-85-9
EINECS: 243-305-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité