Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Heptyne-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0457-5ML
TCIAH0457-5MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAH0457-5ML
3-Heptyne-1-ol ≥97.0% (par GC)
3-Heptyne-1-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00039551
Numéro CAS: 14916-79-1
EINECS: 238-985-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc2f2f1315b38e1af84049845c892d487ede50fd&vid=bc2f2f1315b38e1af84049845c892d487ede50fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité