Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

14-Heptacosanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0512-25G
TCIAH0512-25GEA 161 EUR InStock
TCIAH0512-25G
14-Heptacosanone ≥95.0% (par GC)
14-Heptacosanone


Formule: C₂₇H₅₄O
MW: 394,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026598
Numéro CAS: 542-50-7
EINECS: 208-815-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32df830d4b20f5e4887c7801007ccdc813ca5541&vid=32df830d4b20f5e4887c7801007ccdc813ca5541&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité