Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitropyridine-2-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinol

H0673-25G
TCIAH0673-25GEA 145 EUR InStock
TCIAH0673-25G
5-Nitropyridine-2-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitropyridine-2-ol


Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point d'ébullition: 180 - 200 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 191…192 °C
Numéro MDL: MFCD00006276
Numéro CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b0aebc3d030b7dbddd5a477326323d749f7a9b9&vid=6b0aebc3d030b7dbddd5a477326323d749f7a9b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité