Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Hydroxyéthyl)urée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)urea

H0700-25G
TCIAH0700-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAH0700-25G
1-(2-Hydroxyéthyl)urée ≥98.0% (sur base azote total)
1-(2-Hydroxyéthyl)urée


Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059080
Numéro CAS: 2078-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité