Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-heptylbenzoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

H0774-10G
TCIAH0774-10GEA 310 EUR InStock
TCIAH0774-10G
Acide 4-heptylbenzoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-heptylbenzoïque


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42b93e32d4d8fe4116ffc84f06891e97b5bb6eb&vid=d42b93e32d4d8fe4116ffc84f06891e97b5bb6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité