Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydrazinoéthanol ≥80.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: β-Hydroxyethylhydrazine

H1067-25G
TCIAH1067-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH1067-25G
2-Hydrazinoéthanol ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydrazinoéthanol


Formule: C₂H₈N₂O
MW: 76,1 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00007623
Numéro CAS: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac79f0634bf8a7b0f20e43fa9240592b8eff456d&vid=ac79f0634bf8a7b0f20e43fa9240592b8eff456d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité