Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxy-4'-methoxypropiophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one

H1207-5G
TCIAH1207-5GEA 106 EUR InStock
TCIAH1207-5G
2'-Hydroxy-4'-methoxypropiophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4'-methoxypropiophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037453
Numéro CAS: 6270-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d436ebb8323b4ffa058df4d8373cfe33c21f4af7&vid=d436ebb8323b4ffa058df4d8373cfe33c21f4af7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité