Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(3-glycidyloxypropyl)trisiloxane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Glycidoxypropyl)bis(trimethylsiloxy)methylsilane

H1266-5G
TCIAH1266-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAH1266-5G
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(3-glycidyloxypropyl)trisiloxane ≥96.0% (par GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(3-glycidyloxypropyl)trisiloxane


Formule: C₁₃H₃₂O₄Si₃
MW: 336,65 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00053926
Numéro CAS: 7422-52-8
EINECS: 231-045-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité