Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1286-5G
TCIAH1286-5GEA 182 EUR InStock
TCIAH1286-5G
1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium iodide


Formule: C₁₁H₂₁IN₂
MW: 308,21 g/mol
Numéro CAS: 288627-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité