Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadecyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylheptadecylammonium Bromide

H1307-5G
TCIAH1307-5GEA 123 EUR InStock
TCIAH1307-5G
Heptadecyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Heptadecyltrimethylammonium bromide


Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Numéro CAS: 21424-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f360293a8471c1b867703812e327fb892e5e03&vid=e2f360293a8471c1b867703812e327fb892e5e03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité