trans-2-Hexenyl valerate ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Valeric Acid trans-2-Hexenyl Ester
H1444-25ML
TCIAH1444-25MLEA 325 EUR InStock
TCIAH1444-25ML
trans-2-Hexenyl valerate ≥94.0% (par GC)
trans-2-Hexenyl valerate
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036547
Numéro CAS: 56922-74-8
EINECS: 260-439-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c1bf45833aa859183d73d9d3dd6b5420aa68469&vid=6c1bf45833aa859183d73d9d3dd6b5420aa68469&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité