Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Hydroxybenzilideneacetone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, 4-(4-Hydroxyphenyl)but-3-en-2-one, 4-Hydroxybenzalacetone

H1564-5G
TCIAH1564-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAH1564-5G
4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one ≥98.0% (par GC)
4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016490
Numéro CAS: 3160-35-8
EINECS: 221-607-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02952548f042ca3b303346601e304612cbc3de45&vid=02952548f042ca3b303346601e304612cbc3de45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité