Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hyaluronate Dodecasaccharide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1666-1MG
TCIAH1666-1MGEA 332 EUR InStock
TCIAH1666-1MG
Hyaluronate Dodecasaccharide ≥95.0% (par HPLC)
Hyaluronate Dodecasaccharide


Formule: C₈₄H₁₂₈N₆O₆₇
MW: 2293,92 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 71058-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
TOF-MS to pass test
NMR to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité