Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Invertose

Fournisseur: TCI
Synonyms: Invert sugar

I0043-25G
TCIAI0043-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAI0043-25G
Invertose
Invertose


Numéro MDL: MFCD00148911
Numéro CAS: 8013-17-0
EINECS: 232-393-1
Merck Index: 14,05006
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité