Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3-chlorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate

I0119-25G
TCIAI0119-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAI0119-25G
Isocyanate de 3-chlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 3-chlorophényle


Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –4.4 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002016
Numéro CAS: 2909-38-8
EINECS: 220-822-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503137755cac18a6e044bb716e68dd310e152a60&vid=503137755cac18a6e044bb716e68dd310e152a60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité