Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl Isonicotinate

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isonicotinic Acid Phenyl Ester, Phenyl isonicotinate, Phenyl 4-Pyridinecarboxylate

I0142-25G
TCIAI0142-25GEA 184 EUR InStock
TCIAI0142-25G
Phenyl Isonicotinate
Phenyl Isonicotinate


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059787
Numéro CAS: 94-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité