Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isooctadecylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: iso-Octadecylsuccinic Anhydride

I0146-25G
TCIAI0146-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAI0146-25G
Isooctadecylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Isooctadecylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)


Formule: C₂₂H₄₀O₃
MW: 352,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047132
Numéro CAS: 41375-88-6
EINECS: 255-337-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) many component mixture
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité