Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isopropyl-2-oxazoline ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0642-5G
TCIAI0642-5GEA 169 EUR InStock
TCIAI0642-5G
2-Isopropyl-2-oxazoline ≥97.0% (par GC)
2-Isopropyl-2-oxazoline


Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 138°C
Numéro CAS: 10431-99-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cda485bf01c6f8372e0c178d45d3343d48ad853&vid=9cda485bf01c6f8372e0c178d45d3343d48ad853&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité