Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Isopropylidenezirconocene dichloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropylidenebis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) Dichloride

I0645-100MG
TCIAI0645-100MGEA 192 EUR InStock
TCIAI0645-100MG
1,1'-Isopropylidenezirconocene dichloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Isopropylidenezirconocene dichloride


Formule: C₁₃H₁₄Cl₂Zr
MW: 332,38 g/mol
Numéro CAS: 138533-79-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité