Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylantipyrine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Propyphenazone, 4-Isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one

I0656-25G
TCIAI0656-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0656-25G
4-Isopropylantipyrine ≥98.0% (par GC)
4-Isopropylantipyrine


Formule: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053368
Numéro CAS: 479-92-5
EINECS: 207-539-2
Merck Index: 14,07871
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité