Kojic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one Sodium Salt
K0036-5G
TCIAK0036-5GEA 366 EUR InStock
TCIAK0036-5G
Kojic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Kojic acid sodium salt hydrate
Formule: C₆H₆O₄
MW: 164,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191537
Numéro CAS: 70145-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 31.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité