Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ketoprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid

K0038-25G
TCIAK0038-25GEA 165 EUR InStock
TCIAK0038-25G
Ketoprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ketoprofen


Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0de07fff71e3d477e89abcc37429d38809e19ae9&vid=0de07fff71e3d477e89abcc37429d38809e19ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité