Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SKF-96365 hydrochloride ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-(4-Methoxyphenyl)-2-(3-(4-methoxyphenyl)propoxy)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, SKF-96365

K0066-50MG
TCIAK0066-50MGEA 503 EUR InStock
TCIAK0066-50MG
SKF-96365 hydrochloride ≥98% (par HPLC)
SKF-96365 hydrochloride


Formule: C₂₂H₂₆N₂O₃·HCl
MW: 402,9 g/mol
Point de fusion: 119°C
Numéro MDL: MFCD00236407
Numéro CAS: 130495-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.60 to 7.30 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité