Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride

L0155-25G
TCIAL0155-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAL0155-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride


Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012494
Numéro CAS: 7517-19-3
EINECS: 231-375-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité