Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methoxy red ≥85.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxychrysoidine Hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride

M0129-25G
TCIAM0129-25GEA 335 EUR InStock
TCIAM0129-25G
Methoxy red ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Methoxy red


Formule: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 278,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060224
Numéro CAS: 68936-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 85.0 %
Transition interval (pH) (red)3.6 to 5.6 (yellow)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité