Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6-Méthyl-5-heptène-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-hepten-6-one, Sulcatone

M0252-25ML
TCIAM0252-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0252-25ML
6-Méthyl-5-heptène-2-one ≥98.0% (par GC)
6-Méthyl-5-heptène-2-one


Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –67.1 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008905
Numéro CAS: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d510ba48982b2a5759bad543a6d87df415cf32&vid=e4d510ba48982b2a5759bad543a6d87df415cf32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité