Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, trans-O-Methyl-o-coumaric acid, (E)-3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid

M0449-25G
TCIAM0449-25GEA 116 EUR InStock
TCIAM0449-25G
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
trans-2-Methoxycinnamic acid


Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064238
Numéro CAS: 1011-54-7
EINECS: 213-785-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4259ecc3279d3ae883a3813f4f00cf5bb48c1140&vid=4259ecc3279d3ae883a3813f4f00cf5bb48c1140&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité